D1065
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium Inneres Salz
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
Di-8-ANEPPS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium Inneres Salz, ≥95% (HPLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
592.88
Farbe
orange to red
Löslichkeit
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
≥37 at 495-501 nm in methanol
Fluoreszenz
λex 710-716 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
InChIKey
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?