Merck
D0740000
Dextromethorphan -hydrobromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dextromethorphan -hydrobromid Monohydrat, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan -hydrobromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO · HBr · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.32
Beilstein:
6453793
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dextromethorphan
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChIKey
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Dextromethorphan hydrobromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
F L Opdam et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 71(3), 593-601 (2012-12-12)
Adjuvant therapy with tamoxifen significantly reduces breast cancer recurrence and mortality in estrogen receptor positive disease. CYP2D6 is the main enzyme involved in the activation of the prodrug tamoxifen into the anti-estrogen endoxifen. Endoxifen is thought to be a main
Melanie A Paquette et al.
The European journal of neuroscience, 36(9), 3224-3234 (2012-08-07)
Amantadine and dextromethorphan suppress levodopa (L-DOPA)-induced dyskinesia (LID) in patients with Parkinson's disease (PD) and abnormal involuntary movements (AIMs) in the unilateral 6-hydroxydopamine (6-OHDA) rat model. These effects have been attributed to N-methyl-d-aspartate (NMDA) antagonism. However, amantadine and dextromethorphan are
Fixed drug eruption due to dextromethorphan with tolerance to other opioids.
G Davila-Fernández et al.
Journal of investigational allergology & clinical immunology, 23(4), 281-282 (2013-08-24)
Ewa Tomczak et al.
Archiwum medycyny sadowej i kryminologii, 62(3), 197-202 (2013-05-09)
The study highlighted the problem of intoxication using substances and/or preparations, to which nowadays young people have unrestricted access. Based on the case developed in the Department of Forensic Medicine of the Medical University of Gdansk, our team members were
K N Chi et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 71(1), 237-244 (2012-10-16)
To assess the effect of abiraterone acetate plus prednisone on the pharmacokinetics of dextromethorphan HBr (CYP2D6 substrate) and theophylline (CYP1A2 substrate) in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). Men with progressive metastatic mCRPC who failed gonadotropin-releasing hormone therapy and
Protokolle
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.