Merck
CRM962
Supelco
PCB-Kongenere – Lehmiger Sand
pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM962-050
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,5,5′-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′,5-Hexachlorobiphenyl
    2,3,3′,4,4′-Pentachlorobiphenyl
    2,3′,4,4′,5-Pentachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
    3,3′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    Alle anzeigen (10)
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)