Fortfahren mit
36906
PCB Nr. 28, 52, 101, 138, 153, 180 -Lösung
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
Synonym(e):
PCB-Standardlösung 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 181.00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 467.00
Über diesen Artikel
Ballschmiter Number:
28,52,101,138,153,180
EC Number:
208-759-1
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 181.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
quality
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Enthält je 10 ng/μl:
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
369893109335597
PCB No 29 analytical standard
Supelco
31093
PCB No 29
PCB No 15 analytical standard
Supelco
35597
PCB No 15
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
in isooctane
concentration
10 μg/mL in isooctane
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36906-10ML04061837579653
36906-2ML04061831832952
Questions
  1. Wo kann ich sehen welche Konzentration der Standard hat? Wo sehe ich welche Kongenere in den Verschiedenen "PCB-Mix" enthalten sind. Es fehlt mir die übersicht, welche früher durch den Katalog geboten wurde.
    1 answer
    1. The nominal concentrations can be found in the contents subsection of the description section on this product webpage. The actual concentrations can be found in the documents section, by selecting the individual lot of interest.