Merck
CLNSOIL3
Supelco
Reiner sandiger Lehm
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC CLNSOIL-3-100
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Das Produkt ist für den Einsatz als Reinheitskontrolle und als Anreicherungsbasis, wenn kein geeignetes CRM verfügbar ist, für die Methodenvalidierung, Methodenentwicklung oder Matrix-Rückgewinnung gedacht. Die meisten Paramater können dem Analysenzertifikat entnommen werden.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)