W222455
Koffein
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Synonym(e):
1,3,7-Trimethylxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1