Merck
C2600000
Colistimethat-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Colistinnatriummethansulfonat, Colimycin-Natriummethansulfonat, Methansulfonsäurederivat von Polymyxin E
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C58H115N16Na5O28S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1759.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
colistimethate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChIKey
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Colistimethate sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Bindet an Lipide auf der Cytoplasmamembran von Gram-negativen Bakterien und stört die Zellwandintegrität.
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
S M Garonzik et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(7), 3284-3294 (2011-05-11)
With increasing clinical emergence of multidrug-resistant Gram-negative pathogens and the paucity of new agents to combat these infections, colistin (administered as its inactive prodrug colistin methanesulfonate [CMS]) has reemerged as a treatment option, especially for critically ill patients. There has
W Couet et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 89(6), 875-879 (2011-05-06)
Colistin pharmacokinetics (PK) was investigated in young healthy volunteers after a 1-h infusion of 80 mg (1 million international units (MIU)) of the prodrug colistin methanesulfonate (CMS). Concentration levels of CMS and colistin were determined in plasma and urine using
Roberto Imberti et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(8), 4416-4421 (2012-06-13)
Intraventricular colistin, administered as colistin methanesulfonate (CMS), is the last resource for the treatment of central nervous system infections caused by panresistant Gram-negative bacteria. The doses and daily regimens vary considerably and are empirically chosen; the cerebrospinal fluid (CSF) pharmacokinetics
Kavi J Littlewood et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 11(5), 419-426 (2012-06-22)
Various inhaled antibiotics are currently used for treating chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis (CF) patients, however their relative efficacies are unclear. We compared the efficacy of the inhaled antibiotics tobramycin (TIP, TIS-T, TIS-B), colistimethate sodium (colistin) and
Lidia Dalfino et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 54(12), 1720-1726 (2012-03-17)
Gram-negative bacteria susceptible only to colistin (COS) are emerging causes of severe nosocomial infections, reviving interest in the use of colistin. However, consensus on the most effective way to administer colistin has not yet been reached. All patients who had