Merck
C1511
Sigma-Aldrich
Colistinnatriummethansulfonat
~11,500 U/mg
Synonym(e):
Colimycin-Natriummethansulfonat, Methansulfonsäurederivat von Polymyxin E
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C58H115N16Na5O28S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1759.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51102829
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Form
powder
Spezifische Aktivität
~11,500 U/mg
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChIKey
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Peptid
Anwendung
Colistin-Natriummethansulfat wird für die Permeabilisierung bakterieller Zellmembranen und zur Untersuchung der Mannose‐resistenten Hämagglutination verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Colistin ist ein kationisches Lipopeptid-Mehrkomponentenantibiotikum. Es besteht aus einem zyklischen Heptapeptid mit Tripeptid-Seitenkette, das durch Bindung einer Fettsäure am N-Terminus acyliert wird. Es wirkt als starkes Anti-Endotoxin. Colistin interagiert mit den anionischen LPS-Molekülen und verdrängt Calcium- und Magnesiumionen. Es solubilisiert die Zytoplasmamembran, was ein Austreten von Zytosol verursacht und zur bakteriziden Wirkung beiträgt.
Wirkungsweise: Bindet an Lipide auf der Cytoplasmamembran von Gram-negativen Bakterien und stört die Zellwandintegrität.
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sachin Gupta et al.
Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, 13(2), 49-53 (2009-11-03)
One of the greatest achievements of modern medicine is the development of antibiotics against life-threatening infections, but the emergence of multidrug-resistant (MDR) gram negative bacteria has drastically narrowed down the therapeutic options against them. This limitation has led clinicians to
Matthew E Falagas et al.
Expert review of anti-infective therapy, 6(5), 593-600 (2008-10-14)
Despite the constantly increasing need for new antimicrobial agents, antibiotic drug discovery and development seem to have greatly decelerated in recent years. Presented with the significant problem of advancing antimicrobial resistance, the global scientific community has attempted to find alternative
S M Garonzik et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(7), 3284-3294 (2011-05-11)
With increasing clinical emergence of multidrug-resistant Gram-negative pathogens and the paucity of new agents to combat these infections, colistin (administered as its inactive prodrug colistin methanesulfonate [CMS]) has reemerged as a treatment option, especially for critically ill patients. There has
W Couet et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 89(6), 875-879 (2011-05-06)
Colistin pharmacokinetics (PK) was investigated in young healthy volunteers after a 1-h infusion of 80 mg (1 million international units (MIU)) of the prodrug colistin methanesulfonate (CMS). Concentration levels of CMS and colistin were determined in plasma and urine using
Kavi J Littlewood et al.
Journal of cystic fibrosis : official journal of the European Cystic Fibrosis Society, 11(5), 419-426 (2012-06-22)
Various inhaled antibiotics are currently used for treating chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in cystic fibrosis (CF) patients, however their relative efficacies are unclear. We compared the efficacy of the inhaled antibiotics tobramycin (TIP, TIS-T, TIS-B), colistimethate sodium (colistin) and