Fortfahren mit
27655
Colistinnatriummethansulfonat
from Bacillus colistinus
Synonym(e):
Colimycin-Natriummethansulfonat, Methansulfonsäurederivat von Polymyxin E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 171.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 569.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C58H115N16Na5O28S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1759.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
232-516-9
MDL number:
eCl@ss:
32039090
CHF 171.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus colistinus
Quality Segment
form
powder or crystals
ign. residue
~20%
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to off-white
pH
6.5-8.5
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
InChI key
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
General description
Chemical structure: peptide
Application
Colistin sodium methanesulfate is used to permeabilize bacterial cell membranes and to study mannose-resistant haemagglutination.
Biochem/physiol Actions
Colistin sodium methanesulfate is a cyclopolypeptide antibiotic with endotoxin-binding capacity Colistin′s activity stems from the hydrophobic and hydrophillic regions. They solubilze the cytoplasmic membrane which contributes to the bactericidal effect .
Wirkungsweise: Bindet an Lipide auf der Cytoplasmamembran von Gram-negativen Bakterien und stört die Zellwandintegrität.
Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative Bakterien.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1511C2600000C2700000
description
from Bacillus colistinus
description
~11,500 U/mg
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
for microbiological assay, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
biological source
Bacillus colistinus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colistinnatriummethansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For how long can product 27655 (Colistin Sodium Methanesulfonate) be stored at RT in powder form before loosing any efficacy? Can you provide any RT storage stability/efficacy data?
    1 answer
    1. The stability of Product 27655, Colistin Sodium Methanesulfonate, if stored at ambient temperature is not determined.