Merck
C1540000
Chlorhexidin -dihydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Hexamethylenbis-(5-[p-chlorphenyl]-biguanid), Lisium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30Cl2N10 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorhexidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
InChIKey
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chlorhexidine dihydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicole A Weitz et al.
JAMA dermatology, 149(2), 195-199 (2013-04-06)
Chlorhexidine gluconate-impregnated dressings have become widely adopted as a means to reduce the risk for catheter-associated bloodstream infections. These dressings release antiseptic under occlusion onto the skin surrounding catheter insertion sites. Although chlorhexidine gluconate is a known cause of contact
[Preoperative chlorhexidine shower--unscientific advice from the Swedish Association of Local Authorities and Regions].
Christer Drott
Lakartidningen, 110(16), 836-836 (2013-05-31)
Third-degree chemical burns from chlorhexidine local antisepsis.
Ezequiel Palmanovich et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(6), 323-324 (2013-07-26)
Rengin Attin et al.
Australian orthodontic journal, 29(1), 52-57 (2013-06-22)
The aim of this prospective study was to evaluate the re-colonisation pattern of Streptococcus mutans (MS) in highlevel MS-colonised patients with fixed orthodontic appliances following 40% chlorhexidine varnish application prior to bracket placement. The subjects of this single-blinded clinical trial
Mariano Sanchez-Siles et al.
The New York state dental journal, 79(2), 44-47 (2013-05-23)
Keratocystic odontogenic tumor is an intraosseous benign tumor of epithelial origin that can appear as a unicystic or multicystic lesion. It is characterized most significantly by its high recurrence rate. This is why surgical removal is the chosen therapeutic approach