Wichtige Dokumente
C1510000
Chlorhexidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Hexamethylenbis-[5-(4-chlorphenyl)-biguanid]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorhexidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChIKey
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)