Merck
C1520000
Chlorhexidindiacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Chlorhexidin -diacetat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorhexidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=NCCCCCCN=C(N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChIKey
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chlorhexidine diacetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Liver,Teeth
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(7), 872-882 (2014-02-25)
To evaluate the effect of adjunctive application of ethanol-wet bonding and chlorhexidine (CHX) with a hydrophobic adhesive on bond durability of fibre posts to intraradicular dentine. Ninety-six extracted human teeth with a single root and root canal were prepared for
Synthesis, characterization and antibacterial properties of dihydroxy quaternary ammonium salts with long chain alkyl bromides.
Liu WS, Wang CH, Sun JF, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 85(1), 91-97 (2014)
Manikandan Ekambaram et al.
Journal of dentistry, 42(6), 709-719 (2014-04-16)
To examine the effect of adjunctive application of chlorhexidine (CHX) and ethanol-wet bonding (EWB) on bond durability and nanoleakage of hydrophobic adhesive to sound (SD) and caries-affected dentine (CAD). Dentine surfaces of molars were etched after caries removal and randomly
M G Bueno et al.
Oral diseases, 21(1), 57-65 (2013-11-14)
The antimicrobial action of five drugs incorporated in temporary denture relines on the fungal biofilm was evaluated. A Candida albicans biofilm (SC5314) was formed on specimens (10 × 1 mm) of materials (Trusoft and Softone) modified or not (control) by
R C Beier et al.
Journal of applied microbiology, 118(2), 326-342 (2014-11-29)
To evaluate susceptibility of Pseudomonas aeruginosa veterinary isolates to antibiotics and disinfectants. Pseudomonas aeruginosa isolates collected from dogs (n = 155) and other animals (n = 20) from sixteen states during 1994-2003 were tested for susceptibility. Most isolates were resistant