Wichtige Dokumente
38132
N-(5-Fluoreszeinyl)maleimid
≥90% (HPLC), BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
5-Maleinimido-fluorescein
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (HPLC)
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Eignung
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
InChIKey
AYDAHOIUHVUJHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide (5-FM) is used to fluorescence label molecules such as proteins and peptides via their thiol groups.
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?