Merck
C0685000
Cefotaxim-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefotaxim Natriumsalz, Cefotaxime Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N5NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.45
Beilstein:
5711411
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefotaxime
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChIKey
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cefotaxime sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Cefotaxim hemmt die bakterielle Zellwand-Synthese durch Bindung an Penicillin-bindende Proteine ??(PBP), wodurch der letzte Transpeptidierungsschritt der Peptidoglycansynthese in bakteriellen Zellwänden gehemmt wird. Folge davon ist die Lyse von Bakterien durch autolytische Enzyme.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Breitspektrum, dritte Generation Cephalosporin-Antibiotikum
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
I Mounchetrou Njoya et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 17(34) (2012-09-04)
In April 2012, a cluster of two cases of meningococcal disease caused by rifampicin-resistant C meningococci was reported in the Champagne-Ardenne region, France. The two cases occurred in a student population living in the same town but studying at different
Martijn F Schenk et al.
PLoS genetics, 8(6), e1002783-e1002783 (2012-07-05)
For a quantitative understanding of the process of adaptation, we need to understand its "raw material," that is, the frequency and fitness effects of beneficial mutations. At present, most empirical evidence suggests an exponential distribution of fitness effects of beneficial
Muhammad Asif et al.
Plant cell reports, 32(10), 1637-1646 (2013-07-31)
Cefotaxime (100 mg/l) mitigate occasional gram negative bacterial contamination in wheat and triticale microspore culture and most importantly it increases cell growth and green plant production. Isolated microspore culture is a promising option to rapidly fix the product of meiotic recombination
Elena Ojer-Usoz et al.
Meat science, 93(2), 316-321 (2012-10-16)
Patterns of resistance in β-lactamase-producing Enterobacteriaceae family were investigated in isolates from 141 meat products (beef, poultry and pork) purchased in Spain. The strains that grow in ChromID ESBL agar plates were confirmed using the paired disk diffusion method. Resistance
Hetty Blaak et al.
International journal of food microbiology, 168-169, 8-16 (2013-11-12)
The attribution of fresh produce to the overall community-associated exposure of humans to ESBL- or AmpC-producing bacteria is currently unknown. To address this issue, the prevalence of ESBL- and AmpC-producing Enterobacteriaceae on fresh produce produced in the Netherlands was determined.