Merck
C0688000
Cefoxitin-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefoxitin Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefoxitin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChIKey
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cefoxitin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Raphaël Lepeule et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(3), 1376-1381 (2012-01-05)
We investigated the efficiency of the cephamycin cefoxitin as an alternative to carbapenems for the treatment of urinary tract infections (UTIs) due to Escherichia coli producing CTX-M-type extended-spectrum β-lactamases. The susceptible, UTI-inducing E. coli CFT073-RR strain and its transconjugant CFT073-RR
M Stegger et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 18(4), 395-400 (2012-03-21)
The recent finding of a new mecA homologue, mecA(LGA251) , with only 70% nucleotide homology to the conventional mecA gene has brought the routine testing for mecA as a confirmatory test for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) into question. A multiplex
Bioavailability and pharmacokinetics of cefoxitin sodium.
J J Schrogie et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 4(B), 69-78 (1978-07-01)
David A Bemis et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 24(5), 964-967 (2012-07-13)
Cefoxitin disk diffusion susceptibility testing is a recommended screening method for the detection of methicillin resistance in human isolates of Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci. A retrospective analysis of 1,146 clinical isolates of Staphylococcus pseudintermedius from dogs was conducted to
Parveen R Mohamudha et al.
The Indian journal of medical research, 135, 114-119 (2012-03-03)
Plasmid mediated AmpC β-lactamase (PMABL) resistance in Escherichia coli and Klebsiella spp. is an emerging problem worldwide. Phenotypic methods are commonly used for detection of PMABL production in Gram-negative isolates, but molecular data about the prevalence of plasmid-mediated AmpC-type resistance