Y0000420
Cefotaxim-Säure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefotaxim
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefotaxime
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m0./s1
InChIKey
AZZMGZXNTDTSME-XJTDMATHSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)