Wichtige Dokumente
BP878
Tioguanin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Thioguanin, 2-Amino-6-mercapto-purin, 2-Amino-6-purinthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
thioguanine, tioguanine
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChIKey
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)