Merck
Y0001024
Ascorbinsäure Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-xylo-2-Hexulosonsäure
Größe auswählen
30 MG
CHF 180.00
CHF 180.00
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 MG
CHF 180.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.14
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 180.00
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ascorbic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of reference solutions (a) in the testing of related substances in ascorbic acid and sodium ascorbate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0253 and 1791 of European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sodium Ascorbate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6953-6954 (2022)
Ascorbic Acid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6885-6887 (2022)