Merck
8.17074
SAFC
Butylhydroxytoluol
E 321
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Butylhydroxytoluol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
E-Nummer:
E321
EG-Index-Nummer:
204-881-4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.02 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
69-70 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Butylhydroxytoluol ist ein Antioxidans, das vorwiegend als Additiv zur Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt wird.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup