Merck
ARK2055
SAFC
(±)-Brompheniramin -maleat (Salz)
USP, BP, EP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19BrN2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51313418
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
BP
EP
USP
Qualitätsniveau
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)