Wichtige Dokumente
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
Synonym(e):
Brommethylpentafluorbenzol
Größe auswählen
5 ML
CHF 185.00
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 185.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H2BrF5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
217-182-4
NACRES:
NA.22
CHF 185.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 83 °C
Dichte
1.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)CBr)F)F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChIKey
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C