A7222
8-Aminopyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz
≥96.0% purity (HPCE), solid
Synonym(e):
1,3,6-Pyrentrisulfonsäure, 8-amino Trinatriumsalz, APTS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
8-Aminopyren-1,3,6-trisulfonsäure Trinatriumsalz, ≥96.0% (HPCE), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPCE)
Form
solid
Farbe
beige to dark beige
yellow to dark yellow
mp (Schmelzpunkt)
≥250 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChIKey
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?