Wichtige Dokumente
A6404
Essigsäureanhydrid
reagent grade, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
629 °F
Expl.-Gr.
10.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble
Dichte
1.08 g/mL (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?