A0223
3-Amino-3-Desoxydigoxigenin-Hemisuccinamid, Succinimidylester
≥80% purity (HPLC), solid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
3-Amino-3-Desoxydigoxigenin-Hemisuccinamid, Succinimidylester,
Assay
≥80% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
586.68
Farbe
white
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)NC(=O)CCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C31H42N2O9/c1-29-11-9-19(32-24(35)5-8-27(38)42-33-25(36)6-7-26(33)37)14-18(29)3-4-21-22(29)15-23(34)30(2)20(10-12-31(21,30)40)17-13-28(39)41-16-17/h13,18-23,34,40H,3-12,14-16H2,1-2H3,(H,32,35)/t18-,19+,20-,21-,22+,23-,29+,30+,31+/m1/s1
InChIKey
AVQGRLJRQILBRQ-ZCIIQETRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)