95280
Wasser
tested according to Ph. Eur., USP/NF
Synonym(e):
Aqua Purificata
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Wasser, tested according to Ph. Eur.
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?