Merck
95210
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Größe auswählen
50 G
CHF 37.70
250 G
CHF 114.00
1 KG
CHF 350.00
CHF 37.70
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 37.70
250 G
CHF 114.00
1 KG
CHF 350.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
Beilstein:
84272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 37.70
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (Organic)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder or crystals (possibly with chunks)
Optische Aktivität
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Farbe
white to off-white
pH-Wert
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
ketone
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC23A2(9962)
Allgemeine Beschreibung
L-Ascorbinsäure oder Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, das in verschiedenen Nahrungsmitteln vorkommt. Vitamin C weist unter anderem folgende Vorteile auf: Schutz vor schwachem Immunsystem, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hyperpigmentierung, Hautschutz, Anti-Aging, Eisenaufnahme und Erythrozytenproduktion. Darüber hinaus hat es sich bei der Biosynthese von Kollagen, L-Carnitin und Neurotransmittern als nützlich erwiesen.[1][2][3][4]
Anwendung
L-Ascorbinsäure kann als Reduktionsmittel zur Herstellung von reduziertem Graphenoxid (rGO) eingesetzt werden. Die funktionellen Sauerstoffgruppen an der Oberfläche des rGO, die für die Synthese von Metallnanopartikeln von Vorteil sein können, werden durch die L-Ascorbinsäure nicht eliminiert.[5]
Sonstige Hinweise
Ausgangsmaterial für die Synthese von chiralen Bausteinen[6][7][8][9]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
S. Bond, P. Perlmutter
Chemical Communications (Cambridge, England), 567-567 (2000)
Elucidation of the function of oxygen moieties on graphene oxide and reduced graphene oxide in the nucleation and growth of silver nanoparticles
Spilarewicz-Stanek K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(65), 60056-60067 (2016)
A. Tanaka, K. Yamashita
Synthesis, 570-570 (1987)
J.A. Vekemans et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)