Fortfahren mit
795437
L-Ascorbinsäure
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 283.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 487.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
CHF 84.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
crystals or granules, powder or chunks
optical activity
[α]25/D +20.5 to +21.5° in water
quality
free-flowing
ign. residue
<0.1%
color
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. Benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, hyperpigmentation, skin protection, anti-aging, iron absorption, and red blood cell production. It is also useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters.
Application
L-Ascorbic acid (anhydrous) can be used in pharmaceutical applications.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A750647863W210901
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
reagent grade, crystalline
description
analytical standard
description
FCC, FG
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥99%
assay
≥98% ( with iodine, titration)
assay
-
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystals or granules, powder or chunks
form
crystalline
form
solid
form
powder or crystals, crystalline
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 50 mg/mL
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES), Fe: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)