Merck
92337
Sigma-Aldrich
Bromtrimethylsilan
purum, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
TMBS, Trimethyl-bromsilan, Trimethylsilylbromid
Größe auswählen
5 ML
CHF 94.40
25 ML
CHF 166.00
100 ML
CHF 212.00
CHF 94.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 94.40
25 ML
CHF 166.00
100 ML
CHF 212.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.09
Beilstein:
1731135
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 94.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (AT)
Form
liquid
Enthält
silver wool as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
79 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bromotrimethylsilane is used with Cl3 to catalyze the direct allylation of a variety of alcohols with allyltrimethylsilane.
Anwendung
Bromotrimethylsilane may be used as a derivatizing reagent for the determination of alkyl lysophospholipids in cell culture media using gas chromatography technique.[1]
Sonstige Hinweise
Leistungsstarkes Silylierungsmittel [2][3]; Etherspaltung [4]; Milde Spaltung von Phosphonsäure- und Phosphorsäurealkylestern [5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Hanessian et al.
Tetrahedron Letters, 25, 2515-2515 (1984)
Gas chromatographic determination of alkyl lysophospholipids after solid-phase extraction from cell culture media
Coene J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 612(1), 21-26 (1993)
J.L. Meek et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2317-2317 (1988)
C. Flann et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 6097-6097 (1987)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs