Merck
85973
Supelco
Methoxypolyethylenglykol 5,000 essigsäure-N-succinimidylester
≥80%
Synonym(e):
mono-Methyl-polyethylenglykol 5′000 essigsäure-N-succinimidylester, Succinimidyl-ester von Carboxymethyl-PEG
Größe auswählen
1 G
CHF 644.00
CHF 644.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 644.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 644.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥80% (NMR)
≥80%
Form
powder
Mol-Gew.
PEG average Mn 5,000
Ω-Ende
NHS ester
α-Ende
methoxy
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
InChIKey
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.