Wichtige Dokumente
82545
(+)-Pseudoephedrin
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(+)-ψ-Ephedrin, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-propanol, d-Isoephedrin, d-Pseudoephedrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C
118-120 °C
SMILES String
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChIKey
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..