04623
2-Furaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
Furan-2-carboxaldehyd, Furfural
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
3.31 (vs air)
Dampfdruck
13.5 mmHg ( 55 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
599 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
19.3 %
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.522-1.528
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−36 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChIKey
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?