Merck
81806
Supelco
Natrium-1-propansulfonat Monohydrat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
Synonym(e):
1-Propansulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
10 G
CHF 567.00
CHF 567.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 567.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
Beilstein:
3714817
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
CHF 567.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% (T)
Form
powder
Qualität
LiChropur
Mol-Gew.
164.16 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)