Wichtige Dokumente
358959
Natrium-1-propansulfonat Monohydrat
99%
Synonym(e):
1-Propansulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 10%, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)