74316
Natrium-1-Nonansulfonat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
powder
Qualität
LiChropur™
Mol-Gew.
230.30 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λ
5 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.03
λ: 230 nm Amax: 0.02
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sodium 1-nonanesulfonate may also be used as an ion-pair reagent in liquid chromatography analysis of guanidino compounds in serum using a porous graphite carbon column.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?