Merck
80800
Sigma-Aldrich
4-Piperidon-hydrat -hydrochlorid
purum, ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
4,4-Piperidindiol -hydrochlorid
Größe auswählen
25 G
CHF 113.00
100 G
CHF 188.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 113.00
100 G
CHF 188.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
Beilstein:
3916558
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (AT)
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
InChIKey
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)