84679
Naphthalin
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
978 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
5.9 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79.5-81.0 °C
80-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
173.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?