705551
Chlorwasserstoff -Lösung
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
Synonym(e):
Hydrochloric acid in CPME
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
2.85-3.30 M (silver nitrate titration)
3 M in cyclopentyl methyl ether (CPME)
bp
106 °C
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F
Flammpunkt (°C)
10 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter