Wichtige Dokumente
77869
(S)-(−)-α-Methylbenzylamin
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Phenyl-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −30±1°, c = 10% in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms