Wichtige Dokumente
77065
Etobenzanid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2′,3′-Dichlor-4-ethoxymethoxybenzanilid, N-(2,3-Dichlorphenyl)-4-(ethoxymethoxy)-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
carbon content, 55.36-57.62%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
ICWUMLXQKFTJMH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)