Merck
Z272019
Sigma-Aldrich
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 500 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 528-PP-7
Parameter
500 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
13 μm
Konzentrizität
25 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Sicherstellung der Kompatibilität mit Schliffen, Ventilen und Vakuum-Gestellen aus Pyrex®-Borsilikatglas hergestellt (sofern nicht anders angegeben). Für Drehstabilität und höchstmögliche Auflösung präzisionsgeschliffen und stark poliert.
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Die Röhrchen sind, sofern nicht anders angegeben, dünnwandig. Röhrchen mit einer Länge von 9" (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Wilmad NMR-Präzisionsröhrchen eignen sich für die Hochfeld-NMR-Spektroskopie. Verschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David Bates et al.
PloS one, 9(5), e97220-e97220 (2014-05-14)
In this study we developed, characterized and validated in vitro a functional superparagmagnetic iron-oxide based magnetic resonance contrast agent by conjugating a commercially available iron oxide nanoparticle, Molday ION Rhodamine-B Carboxyl (MIRB), with a deimmunized mouse monoclonal antibody (muJ591) targeting