Merck
76737
Supelco
3-Ferrocenyl-propionsäure-anhydrid
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (C)
Synonym(e):
1,1′′-[Oxybis-(3-oxo-3,1-propandiyl)]-bis-ferrocen
Größe auswählen
100 MG
CHF 145.00
CHF 145.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 145.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26Fe2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 145.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (C)
Form
crystals
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C(CC[C]3[CH][CH][CH][CH]3)OC(=O)CC[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/C16H16O3.2C5H5.2Fe/c17-15(11-9-13-5-1-2-6-13)19-16(18)12-10-14-7-3-4-8-14;2*1-2-4-5-3-1;;/h1-8H,9-12H2;2*1-5H;;
InChIKey
HFIVHNMBVHEMJQ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
László Szabó et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
While intensive efforts are made to prepare carbon fiber reinforced plastics from renewable sources, less emphasis is directed towards elaborating green approaches for carbon fiber surface modification to improve the interfacial adhesion in these composites. In this study, we covalently