Wichtige Dokumente
76704
mTSB-Bouillon mit Novobiocin
NutriSelect® Plus, novobiocin 0.02 g/L, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Synonym(e):
Modifizierte Trypton-Soja-Bouillon – dehydriertes Kulturmedium, Modifizierte Trypton-Soja Bouillon mit Novobiocin
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 16654:2001
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited, expiry date on the label
Zusammensetzung
bile salts No. 3, 1.5 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L
D(+)-glucose, 2.5 g/L
novobiocin, 0.02 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soymeal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Verpackung
pkg of -500 g
Lagerbedingungen
(Dry place, tightly sealed containers)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
faint brown
pH-Endwert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Escherichia coli O157:H7 and Shigella spp. from meat and dairy products
in Egypt