74626
(E)-2-Methyl-glutaconsäure
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-2-Methyl-2-pentendisäure, trans-2-Methyl-glutaconsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
141-147 °C
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
InChIKey
JKGHDBJDBRBRNA-DUXPYHPUSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)