W372404
2-Pentadecanon
≥98%, FG
Synonym(e):
Methyl-tridecylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
bp
293 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-41 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; spicy
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C15H30O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)16/h3-14H2,1-2H3
InChIKey
CJPNOLIZCWDHJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup