Wichtige Dokumente
74412
Triethanolamin-salicylat
analytical standard
Synonym(e):
TEA-salicylat, Triethanolaminium-salicylat, Tris-(2-hydroxyethyl)-ammonium-2-hydroxybenzoat, Trolamin-salicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCC[NH+](CCO)CCO.Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.C6H15NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h1-4,8H,(H,9,10);8-10H,1-6H2
InChIKey
UEVAMYPIMMOEFW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)