Merck
74161
Supelco
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
analytical standard, size: 50 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
Größe auswählen
10 ML
CHF 406.00
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 406.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 406.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
particles
suspension
Konzentration
10% (solids)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Partikelgröße
50 μm std dev <1 μm, coeff var <2%
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Polymethacrylate-based microparticles (size: 50 μm) are a particle size standard, ideal to identify the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
Anwendung
Used for calibrating and monitoring particle size analyzers.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 10 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)