Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 413.00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’320.00 |
Über diesen Artikel
CHF 413.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
density
1.05 g/cm3
Application
Micro particles based on polystyrene has been used in increments to simulate nucleation events for crystallization.
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 150 μm std dev <4.5 μm | particle size 250 μm std dev <6.5 μm | particle size 600 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2% |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?