Merck
73117
Supelco
1-Hexanol
analytical standard
Synonym(e):
Hexylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
Beilstein:
969167
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 25.6 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
559 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.418
bp
156-157 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Hexanol ist ein organischer Alkohol, der in der Synthese von Desinfektionsmitteln, Duftstoffen, Parfüms, usw. Anwendung findet. Es wird auch als Bestandteil von Weichmachern verwendet.
Anwendung
1-Hexanol kann als Analysereferenzstandard für die Bestimmung des Analyten in Wein, Pflanzenproben, Blumen, Früchten und Ölproben mittels verschiedener Chromatographieverfahren eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
On-line gas chromatography combustion/pyrolysis isotope ratio mass spectrometry (HRGC-C/P-IRMS) of major volatiles from pear fruit (Pyrus communis) and pear products
Kahle K, et al.
Food Chemistry, 91(3), 449-455 (2005)
Patty?s toxicology, 6 volume set
Patty's Toxicology (2012)
J Ruther
Journal of chromatography. A, 890(2), 313-319 (2000-09-29)
A series of ubiquitously occurring saturated and monounsaturated six-carbon aldehydes, alcohols and esters thereof is summarised as 'green leaf volatiles' (GLVs). The present study gives a comprehensive data collection of retention indices of 35 GLVs on commonly used non-polar DB-5
Profiling the chemical content of Opuntia ficus-indica flowers by HPLC-PDA-ESI-MS and GC/EIMS analyses
De Leo M, et al.
Phytochemistry Letters, 3(1), 48-52 (2010)
C Ortega et al.
Journal of chromatography. A, 923(1-2), 205-214 (2001-08-21)
A method for the simultaneous determination of major (10-200 mg/l) and minor (0.1-10 mg/l) volatile compounds from wine has been optimised and validated. A 3-ml volume of wine is diluted with water (7 ml), salted with 4.5 g of ammonium