Merck
71405
Sigma-Aldrich
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
Beilstein:
6104939
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder
Verunreinigungen
11-13% water (KFT)
pH-Wert
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Tribasisches Natriumcitrat-Dihydrat ist das tribasische Natriumsalz-Dihydrat der Zitronensäure.
Anwendung
  • Kinetische Studie zur Bildung von Silber-Nanopartikeln: In dieser Studie wird der Einfluss verschiedener Konzentrationen von Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, bei der Synthese von Silber-Nanopartikeln untersucht. Das Natriumcitrat wirkt als Reduktionsmittel und wirkt sich auf die Bildung und Stabilität der Nanopartikel aus. Die detaillierte kinetische Analyse trägt zum Verständnis der Nukleations- und Wachstumsmechanismen von Silber-Nanopartikeln in Gegenwart von Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat, bei (SA Diaz – The Undergraduate Research Journal an der University of Northern Colorado, 2019).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrocatalytic activity of carbon-supported Pt-Au nanoparticles for methanol electro-oxidation.
Park IS, et al.
Electrochimica Acta, 52(18), 5599-5605 (2007)
Sukdeb Pal et al.
Applied and environmental microbiology, 73(6), 1712-1720 (2007-01-31)
In this work we investigated the antibacterial properties of differently shaped silver nanoparticles against the gram-negative bacterium Escherichia coli, both in liquid systems and on agar plates. Energy-filtering transmission electron microscopy images revealed considerable changes in the cell membranes upon
Toxicity of silver nanoparticles?nanoparticle or silver ion?
Beer C, et al.
Toxicology Letters, 208(3), 286-292 (2012)
Stijn Mertens et al.
Applied and environmental microbiology, 81(23), 8202-8214 (2015-09-27)
Lager beer is the most consumed alcoholic beverage in the world. Its production process is marked by a fermentation conducted at low (8 to 15°C) temperatures and by the use of Saccharomyces pastorianus, an interspecific hybrid between Saccharomyces cerevisiae and
Evgeny Smirnov et al.
ACS nano, 9(6), 6565-6575 (2015-06-04)
Soft or "liquid-liquid" interfaces were functionalized by roughly half a monolayer of mirror-like nanofilms of gold nanoparticles using a precise interfacial microinjection method. The surface coverage of the nanofilm was characterized by ion transfer voltammetry. These gold nanoparticle films represent