Merck
70061
Supelco
AQUANAL-professional DPD Nr. 1
determination of bromine, chlorine, chlorine dioxide and ozone
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
Form
tablet
Anwendung(en)
environmental
general analytical
Verpackung
100 Tablettten
Rechtliche Hinweise
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)